Stampa…
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 17.6 EUR
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₂BNO₂
Peso molecolare: 223,12 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11506069
CAS Number: 454482-11-2