Stampa…
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17709-1G OR17709-250MG OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA 55.3 EUR
APOSOR17709-1G APOSOR17709-250MG APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formula: C6H5BN2O2
Peso molecolare: 147,9300 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07374882
CAS Number: 497147-93-0