Stampa…
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formula: C9H6N2O
Peso molecolare: 158,1600 g/mol
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00805834
CAS Number: 130345-50-5