Quinoxaline-6-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Quinoxalin-6-yl)acetic acid
OR17707-1G
OR17707-250MG
APOSOR17707-1GEA
564
EUR
APOSOR17707-1G
APOSOR17707-250MG
Quinoxaline-6-acetic acid
Quinoxaline-6-acetic acid
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Peso molecolare: 188,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09880609 CAS Number: 473932-16-0 |