Stampa…
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1H-benzimidazole
OR17701-100G OR17701-5G OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA 1080 EUR
APOSOR17701-100G APOSOR17701-5G APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,1772 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464052
CAS Number: 5805-57-2
UN: 3259
ADR: 8,III