Stampa…
5-Cloro-o-toluidina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 32.1 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 236…238 °C
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007779
CAS Number: 95-79-4
UN: 3429
ADR: 6.1,III