Stampa…
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR17678-100G OR17678-25G OR17678-500G
APOSOR17678-100GEA 122 EUR
APOSOR17678-100G APOSOR17678-25G APOSOR17678-500G
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001696
CAS Number: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0