Stampa…
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 148 EUR
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03444554
CAS Number: 54699-92-2