Stampa…
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 14.7 EUR
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Peso molecolare: 297,9200 g/mol
Punto di fusione: 75…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780668
CAS Number: 29632-73-3