Stampa…
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 206 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226920
CAS Number: 852570-80-0