3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR17655-1G
OR17655-5G
APOSOR17655-1GEA
78.3
EUR
APOSOR17655-1G
APOSOR17655-5G
3-Amino-6-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-6-bromoisoquinoline
Formula:
C₉H₇BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11101002 CAS Number: 891785-28-7 |