Stampa…
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17654-1G OR17654-250MG
APOSOR17654-1GEA 112 EUR
APOSOR17654-1G APOSOR17654-250MG
4-Bromo-6-methylisoquinoline
4-Bromo-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,0812 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922845
CAS Number: 1204298-52-1