Stampa…
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 55.1 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738279
CAS Number: 669050-70-8