Stampa…
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17650-100G OR17650-25G OR17650-5G
APOSOR17650-100GEA 273 EUR
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G APOSOR17650-5G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₃BO₂
Densità: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038749
CAS Number: 87100-15-0