Stampa…
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17626-100G OR17626-25G OR17626-5G
APOSOR17626-100GEA 282 EUR
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G APOSOR17626-5G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
Punto di fusione: 194…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060511
CAS Number: 24673-56-1