Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17615-10G OR17615-5G OR17615-25G
APOSOR17615-10GEA 315 EUR
APOSOR17615-10G APOSOR17615-5G APOSOR17615-25G
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline 95+%
5-Bromo-2-methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 231,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781362
CAS Number: 864550-40-3