Stampa…
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17614-1G OR17614-5G
APOSOR17614-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17614-1G APOSOR17614-5G
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅BrN₂O₄
Peso molecolare: 261,03 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357280
CAS Number: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III