Stampa…
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 284 EUR
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-methyl-1-propene
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Formula: C₄H₇Br
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Densità: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134155
CAS Number: 1458-98-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II