Stampa…
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl Hydrogen trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate, trans-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
OR17609-100G OR17609-25G OR17609-5G
APOSOR17609-100GEA 119 EUR
APOSOR17609-100G APOSOR17609-25G APOSOR17609-5G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311247
CAS Number: 15177-67-0