Stampa…
3-Bromo-2-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G OR17601-5G OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA 17.6 EUR
APOSOR17601-1G APOSOR17601-5G APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₈BrNO
Peso molecolare: 202,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13186737
CAS Number: 116557-46-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III