1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR17572-1G
OR17572-5G
APOSOR17572-1GEA
112
EUR
APOSOR17572-1G
APOSOR17572-5G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₅H₂₆BN₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08062342 CAS Number: 864754-18-7 |