Stampa…
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17571-1G OR17571-5G
APOSOR17571-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17571-1G APOSOR17571-5G
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃N₂O₄B
Punto di fusione: 82…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663873
CAS Number: 552846-17-0