Stampa…
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Propylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Propyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
OR17570-1G OR17570-5G OR17570-10G
APOSOR17570-1GEA 58.2 EUR
APOSOR17570-1G APOSOR17570-5G APOSOR17570-10G
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Peso molecolare: 236,1183 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C/0,065mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663871
CAS Number: 827614-69-7