Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR17569-1G OR17569-25G OR17569-5G
APOSOR17569-1GEA 24.4 EUR
APOSOR17569-1G APOSOR17569-25G APOSOR17569-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Punto di fusione: 44…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864188
CAS Number: 847818-70-6