Stampa…
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR17567-5G OR17567-25G
APOSOR17567-5GEA 77.1 EUR
APOSOR17567-5G APOSOR17567-25G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₂
Peso molecolare: 277,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115065
CAS Number: 170911-92-9