Stampa…
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 125 EUR
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formula: C₇H₁₄N₂O
Peso molecolare: 142,2000 g/mol
Punto di fusione: 46…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412449
CAS Number: 160357-94-8