Stampa…
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3-ylamine, 1,2,4-Triazin-3-amine, 1,2,4-Triazine-3-amine
OR17565-10G OR17565-25G
APOSOR17565-10GEA 69.8 EUR
APOSOR17565-10G APOSOR17565-25G
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Formula: C₃H₄N₄
Peso molecolare: 96,09 g/mol
Punto di fusione: 174…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006459
CAS Number: 1120-99-6