Stampa…
7-Quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17564-1G OR17564-250MG OR17564-5G
APOSOR17564-1GEA 95.7 EUR
APOSOR17564-1G APOSOR17564-250MG APOSOR17564-5G
7-Quinolinecarboxylic acid
7-Quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047617
CAS Number: 1078-30-4