Stampa…
7-Quinolineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Quinolineboronic acid 95%
7-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100750
CAS Number: 629644-82-2