Stampa…
7-Bromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17561-25G OR17561-5G OR17561-1G
APOSOR17561-25GEA 102 EUR
APOSOR17561-25G APOSOR17561-5G APOSOR17561-1G
7-Bromoquinoline
7-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695823
CAS Number: 4965-36-0