Stampa…
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17559-1G OR17559-250MG
APOSOR17559-1GEA 120 EUR
APOSOR17559-1G APOSOR17559-250MG
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11847805
CAS Number: 99455-05-7