Stampa…
6-Bromo-2-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17558-1G OR17558-5G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 19 EUR
APOSOR17558-1G APOSOR17558-5G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,50 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115272
CAS Number: 1810-71-5