Stampa…
1,3-Cyclohexanediol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclohexane-1,3-diol
OR17557-25G OR17557-5G
APOSOR17557-25GEA 137 EUR
APOSOR17557-25G APOSOR17557-5G
1,3-Cyclohexanediol 97%
1,3-Cyclohexanediol
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039458
CAS Number: 504-01-8