Stampa…
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR17553-1G OR17553-250MG
APOSOR17553-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17553-1G APOSOR17553-250MG
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Formula: C₄H₃Br₂NS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09260910
CAS Number: 79247-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III