Stampa…
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17552-1G OR17552-500MG
APOSOR17552-1GEA 156 EUR
APOSOR17552-1G APOSOR17552-500MG
5-Bromo-4-methylisoquinoline
5-Bromo-4-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12922846
CAS Number: 651310-24-6