4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR17550-1G
OR17550-5G
OR17550-25G
APOSOR17550-1GEA
23.4
EUR
APOSOR17550-1G
APOSOR17550-5G
APOSOR17550-25G
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
4-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula:
C₉H₆BrNO Peso molecolare: 224,0500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08437036 CAS Number: 3951-95-9 |