Stampa…
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
OR1755-25G OR1755-5G OR1755-1G
APOSOR1755-25GEA 403 EUR
APOSOR1755-25G APOSOR1755-5G APOSOR1755-1G
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₃N₃O₂
Peso molecolare: 229,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683049
CAS Number: 192130-34-0