Stampa…
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 14.7 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di fusione: 36…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095062
CAS Number: 65550-77-8