Stampa…
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17540-5G OR17540-25G OR17540-100G
APOSOR17540-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17540-5G APOSOR17540-25G APOSOR17540-100G
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid 96%
2-[(Acetylthio)methyl]-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236751
CAS Number: 91702-98-6