Stampa…
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17532-10G OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-10GEA 152 EUR
APOSOR17532-10G APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,02 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137847
CAS Number: 58584-94-4