Stampa…
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7,8-Dihydroquinolin-5(6H)-one
OR17531-1G OR17531-5G OR17531-25G
APOSOR17531-1GEA 77.1 EUR
APOSOR17531-1G APOSOR17531-5G APOSOR17531-25G
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone 98%
7,8-Dihydro-5(6H)-quinolinone
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181161
CAS Number: 53400-41-2