Stampa…
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
OR17528-1G OR17528-250MG
APOSOR17528-1GEA 144 EUR
APOSOR17528-1G APOSOR17528-250MG
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,1 g/mol
Punto di fusione: 70…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265461
CAS Number: 113732-84-6