Stampa…
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 14.7 EUR
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 165…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007332
CAS Number: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9