Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 38 °C/0,8mmHg Densità: 1,398 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00031518 CAS Number: 17435-72-2 UN: 3265 ADR: 8,III |