2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Punto di fusione: 48…55 °C Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673131 CAS Number: 22536-67-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |