3-Hydroxypicolinamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR17509-1G
OR17509-250MG
APOSOR17509-1GEA
105
EUR
APOSOR17509-1G
APOSOR17509-250MG
3-Hydroxypicolinamide
3-Hydroxypicolinamide
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Punto di fusione: 193…197 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006302 CAS Number: 933-90-4 |