Stampa…
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR17507-1G OR17507-5G
APOSOR17507-1GEA 114 EUR
APOSOR17507-1G APOSOR17507-5G
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
(1-Acetylpiperidin-4-yl)acetic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,22 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12027293
CAS Number: 885274-84-0