3-(Methylamino)propanamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₁₁ClN₂O Densità: 1,052 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226474 CAS Number: 4874-17-3 |