Stampa…
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 24.8 EUR
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Punto di fusione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834769
CAS Number: 77326-62-6