2-Amino-3-bromobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BrN₂ Punto di fusione: 119…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05670539 CAS Number: 114344-60-4 |